Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SOCS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E7]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOCS2 (suppressor of cytokine signaling 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 30000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133683
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SOCS2
Antigen name Suppressor of Cytokine Signaling 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3E7
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia YQDGKFRLDSIICVKSKLKQFDSVVHLIDYYVQMCKDKRTGPEAPRNGTVHLYLTKPLYTSAPSLQHLCRLTINKCTGAIWGLPLPTRLKDYLEEYKFQV
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség