Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SNX9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3C6]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SNX9 (sorting nexin 9)
Clonality: monoclonal
Clone: 3C6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBI133681
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SNX9
Antigen name sorting nexin 9
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3C6
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség