Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMAP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: MédiMabs
Type: Primary
Antigen: SMAP1 (small ArfGAP 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µl 50 µl MEDMMM-0136
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMAP1
Antigen name Small ArfGAP 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Cross adsorption none
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség