Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: FLISA 1:1000; Western Blot: 1:50-100
Do not freeze!
Type: Tag
Antigen: His-Tag (His-Tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl USBI036577-PE
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol His
Antigen name His-tag
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Polyclonal
Antibody type Tag
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség