Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-100
Do not freeze!

Type: Tag
Antigen: His-Tag (His-Tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
200 µl 200 µl USBI036575-AP
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol His
Antigen name His-tag
Conjugation AP (Alkaline Phosphatase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Tag
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség