Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-HIPK4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50

Type: Primary
Antigen: HIPK4 (homeodomain interacting protein kinase 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
200 µl 200 µl USBI036570-HRP
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol HIPK4
Antigen name homeodomain interacting Protein kinase 4
Reactivity Human
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS