Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-HIPK3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: HIPK3 (homeodomain interacting protein kinase 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
200 µl 200 µl USBI036568-FITC
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol HIPK3
Antigen name homeodomain interacting Protein kinase 3
Reactivity Human
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1134 to 1163
Epitope C-terminal
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség