Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-LRRK2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 133AT1218]

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze! Light sensitive

Type: Primary
Antigen: LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 133AT1218
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µl 100 µl USBI031176-PE
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol LRRK2
Antigen name leucine-rich repeat kinase 2
Reactivity Mouse, Human
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 133AT1218
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség