Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-OR5B12 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 609CT8.2.4]

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-250

Type: Primary
Antigen: OR5B12 (olfactory receptor, family 5, subfamily B, member 12)
Clonality: Monoclonal
Clone: 609CT8.2.4
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µl 100 µl USBI031174-HRP
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol OR5B12
Antigen name olfactory receptor, family 5, subfamily B, member 12
Reactivity Human
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 609CT8.2.4
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope C-terminal
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség