Szeretne újra bejelentkezni?
Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Gyártó: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0 2 mg 2 mg ROCK609-709-002
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG (H+L)
Antigen name IgG (H+L)
Reactivity Human
Conjugation Texas Red®
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Donkey
Isotype none
ImmunoFluorescence Yes
Koncentráció 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Méret Antibody fraction
Cross Adsorption non
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség