Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Somatostatin 28 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3359]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: Somatostatin 28
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3359
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl ABCAAB111912-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Somatostatin 28
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone EPR3359
Host Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség