Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-Adenosyl Homocysteine Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4499]

Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: Adenosyl Homocysteine
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4499
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µl 100 µl ABCAAB111903-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen name Adenosyl Homocysteine
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone EPR4499
Host Rabbit
Isotype IgG1
ELISA Yes
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség