Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ARHGAP39 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: ARHGAP39 (Rho GTPase activating protein 39)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 400 µl ABCAAB107035-400
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ARHGAP39
Antigen name Rho GTPase activating Protein 39
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség