Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ASB17 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: ASB17 (ankyrin repeat and SOCS box containing 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 400 µl ABCAAB107027-400
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ASB17
Antigen name ankyrin repeat and SOCS box containing 17
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Epitope C-terminal
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség