Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ADSSL1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: ADSSL1 (adenylosuccinate synthase like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 400 µl ABCAAB107026-400
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ADSSL1
Antigen name adenylosuccinate synthase like 1
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Epitope N-terminal
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség