Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ARL4D Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: ARL4D (ADP-ribosylation factor-like 4D)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB106948-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ARL4D
Antigen name ADP-ribosylation factor-like 4D
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség