Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-CCT3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: CCT3 (chaperonin containing TCP1, subunit 3 (gamma))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB106932-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol CCT3
Antigen name chaperonin containing TCP1, subunit 3 (gamma)
Reactivity Mouse, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség