Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AFM Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
ABCAAB106931-100
Anti-AFM Goat polyclonal antibody unconjugated
Type: Primary
Antigen: AFM (afamin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség