Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: SMMS-1]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2
Clonality: monoclonal
Clone: SMMS-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 ml ABCAAB106919-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone SMMS-1
Host Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség