Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-DAZAP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: DAZAP1 (DAZ associated protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB106851-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol DAZAP1
Antigen name DAZ associated Protein 1
Reactivity Mouse, Rat, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség