Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-MPP4 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
ABCAAB106848-100
Anti-MPP4 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Type: Primary
Antigen: MPP4 (membrane protein, palmitoylated 4 (MAGUK p55 subfamily member 4))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség