Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-KRT77 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: KRT77 (keratin 77)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB106847-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol KRT77
Antigen name keratin 77
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség