Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-WT1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: WT1 (Wilms tumor 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl ABCAAB89901-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol WT1
Antigen name Wilms tumor 1
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség