Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-TNFRSF4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0505-8S23]

Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: TNFRSF4 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0505-8S23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG ABCAAB89896-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol TNFRSF4
Antigen name tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0505-8S23
Host Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Neutralisation Yes
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség