Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-IL15RA Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0369-5M53]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: IL15RA (interleukin 15 receptor, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0369-5M53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB89894-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IL15RA
Antigen name Interleukin 15 Receptor Alpha
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0369-5M53
Host Mouse
Isotype IgG2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség