Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Orexin A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0500-8G22]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: Orexin A
Clonality: monoclonal
Clone: MM0500-8G22
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG ABCAAB89886-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Orexin A
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0500-8G22
Host Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség