Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NCR1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0491-8F24]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: NCR1 (natural cytotoxicity triggering receptor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0491-8F24
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG ABCAAB89877-50
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NCR1
Antigen name Natural cytotoxicity triggering receptor 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0491-8F24
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség