Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Perforin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5B10]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: Perforin
Clonality: monoclonal
Clone: 5B10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
500 µl 500 µl ABCAAB89821-500
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Perforin
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5B10
Host Mouse
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség