Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-THBS2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0568-9T19]
Gyártó: Abcam
Type: Primary
Antigen: THBS2 (thrombospondin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0568-9T19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG ABCAAB89805-50
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol THBS2
Antigen name Thrombospondin 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone MM0568-9T19
Host Mouse
Isotype IgG2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség