Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ADNP Rabbit Polyclonal Antibody
Gyártó: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: ADNP (activity-dependent neuroprotector homeobox)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG BIRBORB126711-100
200 µg 200 µG BIRBORB126711-200
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ADNP
Antigen name activity-dependent neuroprotector homeobox
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
Koncentráció 1 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Storage buffer PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség