Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-ADCK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Gyártó: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: ADCK1 (aarF domain containing kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG BIRBORB126709-100
200 µg 200 µG BIRBORB126709-200
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol ADCK1
Antigen name AarF domain containing kinase 1
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
Koncentráció 1 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Storage buffer PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség