Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPAG5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F9]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: SPAG5
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl ABNOH00010615-M01A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPAG5
Antigen name Sperm Associated Antigen 5
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5F9
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms hMAP126, DEEPEST, MAP126, sperm associated antigen 5,
Gene ID 10615
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség