Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-HEXIM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D12]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: HEXIM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010614-M02
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol HEXIM1
Antigen name Hexamethylene bis-acetamide inducible 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2D12
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HIS1, EDG1, CLP1, MAQ1
Gene ID 10614
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség