Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-PDLIM5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E11-F6]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: PDLIM5
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E11-F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010611-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol PDLIM5
Antigen name PDZ And LIM Domain 5
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3E11-F6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms LIM, L9, ENH, ENH1
Gene ID 10611
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség