Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ST6GALNAC4 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: ST6GALNAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µg ABNOH00010610-B01P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ST6GALNAC4
Antigen name ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms ST6GalNAc, SIAT3C, SIAT7-D, SIAT3-C, ST6GALNACIV, IV, SIAT7D
Gene ID 10610
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség