Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-P3H4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E12]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: P3H4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010609-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol P3H4
Antigen name Prolyl 3-Hydroxylase 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1E12
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms SC65, NOL55, LEPREL4, NO55
Gene ID 10609
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség