Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-PAICS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F4]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: PAICS
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010606-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol PAICS
Antigen name Phosphoribosylaminoimidazole Carboxylase Phosphoribosylaminoimidazole Succinocarboxamide Synthetase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4F4
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1
Gene ID 10606
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség