Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-PAIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E7]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: PAIP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl ABNOH00010605-M02A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol PAIP1
Antigen name Poly(A) binding protein interacting protein 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 7E7
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Gene ID 10605
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség