Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AHSA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F3-B6]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AHSA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F3-B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010598-M02
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AHSA1
Antigen name Activator Of Heat Shock 90kDa Protein ATPase Homolog 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4F3-B6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms C14orf3, p38, AHA1
Gene ID 10598
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség