Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AHSA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A2-A8]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AHSA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A2-A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010598-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AHSA1
Antigen name Activator Of Heat Shock 90kDa Protein ATPase Homolog 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1A2-A8
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms AHA1, p38, C14orf3
Gene ID 10598
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség