Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMC2 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: SMC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µl 50 µl ABNOH00010592-A01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Structural maintenance of chromosomes protein 2
Antigen name Structural Maintenance of Chromosomes 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms structural maintenance of chromosomes 2-like 1, SMC2, SMC2L1, CAP-E, CAPE, structural maintenance of chromosomes 2, human chromosome-associated protein E, hCAP-E
Gene ID 10592
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség