Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-MTHFS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C12]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: MTHFS
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010588-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol MTHFS
Antigen name 5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2C12
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms HsT19268, MTHFS , 5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase) , FLJ30410
Gene ID 10588
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség