Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-TXNRD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A7-F1]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: TXNRD2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A7-F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010587-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol TXNRD2
Antigen name Thioredoxin Reductase 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3A7-F1
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
Antigen synonyms TR, SELZ, TR-BETA, TR3, TRXR2
Gene ID 10587
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség