Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-COLEC10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C1]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: COLEC10
Clonality: Monoclonal
Clone: 4C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010584-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol COLEC10
Antigen name Collectin sub-family member 10
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4C1
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
Antigen synonyms CLL1
Gene ID 10584
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség