Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-IFITM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: IFITM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010581-D01P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IFITM2
Antigen name Interferon induced transmembrane protein 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms 1-8D, DSPA2c
Gene ID 10581
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség