Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NPC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F4]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010577-M11
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1F4
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms NPC2, epididymal secretory protein, epididymal protein 1, NP-C2, Niemann-Pick disease, epididymal secretory protein E1, HE1, type C2, EDDM1, MGC1333, tissue-specific secretory protein
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség