Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NPC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4B9]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 4B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010577-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4B9
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms epididymal protein 1, EDDM1, epididymal secretory protein, Niemann-Pick disease, NP-C2, HE1, type C2, epididymal secretory protein E1, MGC1333, tissue-specific secretory protein, NPC2
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség