Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NPC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010577-D01P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms epididymal secretory protein, type C2, epididymal secretory protein E1, tissue-specific secretory protein, epididymal protein 1, EDDM1, MGC1333, HE1, Niemann-Pick disease, NPC2, NP-C2
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség