Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NPC2 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: NPC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µg ABNOH00010577-B01P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NPC2
Antigen name Niemann-Pick disease type C2
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms tissue-specific secretory protein, EDDM1, epididymal secretory protein, type C2, NPC2, MGC1333, Niemann-Pick disease, NP-C2, HE1, epididymal protein 1, epididymal secretory protein E1
Gene ID 10577
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség