Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-CCT7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D6]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: CCT7
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010574-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol CCT7
Antigen name Chaperonin Containing TCP1, subunit 7 (eta)
Reactivity Rat, Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1D6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms CCTH, TCP1ETA, CCTETA, NIP7-1
Gene ID 10574
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség